Learn More
Acide 4-vinylbenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10320194
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2156-04-9
Formule moléculaire C8H9BO2
Poids moléculaire (g/mol) 147.97
Numéro MDL MFCD00239441
Clé InChI QWMJEUJXWVZSAG-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Vinylbenzeneboronic acid
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 190°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 16, IV, 1676
Synonyme 3-chloro-6-4-methylphenyl pyridazine, 3-chloro-6-p-tolyl pyridazine, 3-chloro-6-p-tolylpyridazine, 3-chloro-6-4-methylphenyl-pyridazine, pyridazine, 3-chloro-6-4-methylphenyl, acmc-1cb0h, pyridazine,3-chloro-6-4-methylphenyl
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,dmso,dmf,thf,diethyl ether
Nom IUPAC 3-chloro-6-(4-méthylphényl)pyridazine
CID PubChem 2775558
Poids de la formule 147.97
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Vinylbenzeneboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.