Learn More
4-vinyl-1-cyclohexène, 97 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10397020
Click to view available options
Quantité:
5 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-40-3
Formule moléculaire C8H12
Poids moléculaire (g/mol) 108.18
Numéro MDL MFCD00001576
Clé InChI BBDKZWKEPDTENS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-vinylcyclohexene, 4-vinyl-1-cyclohexene, cyclohexene, 4-ethenyl, butadiene dimer, 4-vinylcyclohex-1-ene, 4-vinylcyclohexene-1, cyclohexene, 4-vinyl, cyclohexenylethylene, 4-ethenyl-1-cyclohexene, 1-vinylcyclohexene-3
CID PubChem 7499
ChEBI CHEBI:82377
Nom IUPAC 4-éthénylcyclohexène
SMILES C=CC1CCC=CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Vinyl-1-cyclohexene
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -101.0°C
Couleur Beige-marron à blanc
Densité 0.8320g/mL
Point d’ébullition 126.0°C to 127.0°C
Point d’éclair 16°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H9CH=CH2
Indice de réfraction 1.4625 to 1.4645
Quantité 5 mL
Beilstein 05, I, 63
Gravité spécifique 0.832
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.05g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene and ether
Stabilisateur 25 to 200ppm BHT
Viscosité 0.7 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 108.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Vinyl-1-cyclohexene, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.