Learn More
4-triméthylsilyl-3-butyn-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le4-triméthylsilyl-3-butyn-1-ol est utilisé comme intermédiaire de synthèse en chimique organique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Le4-triméthylsilyl-3-butyn-1-ol est utilisé comme intermédiaire de synthèse en chimique organique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 97°C to 98°C (24mmHg) |
Nom chimique ou matériau | 4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol |
Quantité | 5 g |
Formule moléculaire | C7H14OSi |
Formule linéaire | HOCH2CH2C≡CSi(CH3)3 |
Numéro UN | UN1993 |
Point d’éclair | 60°C (140°F) |
Synonyme | 4-trimethylsilyl-3-butyn-1-ol, 4-trimethylsilyl but-3-yn-1-ol, 3-butyn-1-ol, 4-trimethylsilyl, 4-trimethylsilyl-3-butyne-1-ol, 1-trimethylsilyl-1-butyn-4-ol, 3-butyn-1-ol,4-trimethylsilyl |
Clé InChI | VSTMVAFCUIGHQI-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C[Si](C)(C)C#CCCO |