Learn More
4-triméthylsilyl-3-butyn-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15400138
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le4-triméthylsilyl-3-butyn-1-ol est utilisé comme intermédiaire de synthèse en chimique organique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2117-12-6
Numéro MDL MFCD00190217
Spécification
Point d’ébullition 97°C to 98°C (24mmHg)
Nom chimique ou matériau 4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol
Quantité 25 g
Formule moléculaire C10H8N2S2
Formule linéaire HOCH2CH2C≡CSi(CH3)3
Numéro UN UN1993
Point d’éclair 60°C (140°F)
Synonyme 2,2'-dithiodipyridine, 2,2'-dipyridyl disulfide, 1,2-di pyridin-2-yl disulfane, aldrithiol-2, 2,2'-dipyridyldisulfide, aldrithiol 2, bis 2-pyridyl disulfide, 2-pyridin-2-yldisulfanyl pyridine, 2-dipyridyl disulfide, 2-pyridinyl disulfide
Clé InChI HAXFWIACAGNFHA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=NC(=C1)SSC2=CC=CC=N2
Nom IUPAC 2-(pyridine-2-yldisulfanyl)pyridine
Poids moléculaire (g/mol) 220.31
CID PubChem 65093
Poids de la formule 142.27
Pourcentage de pureté 98%
Densité 0.854