missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-triméthylsilyl-3-butyn-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. p-7035657
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15490128

Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H53376.06

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 2117-12-6 | C7H14OSi | 142.27 g/mol

4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol is used as an organic chemical synthesis intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Le4-triméthylsilyl-3-butyn-1-ol est utilisé comme intermédiaire de synthèse en chimique organique.

Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 2117-12-6
Numéro MDL MFCD00190217

Spécification

Point d’ébullition 97°C to 98°C (24mmHg)
Nom chimique ou matériau 4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol
Quantité 5 g
Formule moléculaire C7H14OSi
Formule linéaire HOCH2CH2C≡CSi(CH3)3
Numéro UN UN1993
Point d’éclair 60°C (140°F)
Synonyme 4-trimethylsilyl-3-butyn-1-ol, 4-trimethylsilyl but-3-yn-1-ol, 3-butyn-1-ol, 4-trimethylsilyl, 4-trimethylsilyl-3-butyne-1-ol, 1-trimethylsilyl-1-butyn-4-ol, 3-butyn-1-ol,4-trimethylsilyl
Clé InChI VSTMVAFCUIGHQI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)C#CCCO
Nom IUPAC 4-triméthylsilylbut-3-yn-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 142.27
CID PubChem 2760827
Poids de la formule 142.27
Pourcentage de pureté 98%
Densité 0.854
Afficher plus Afficher moins

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis