Learn More
Acide 4-(trifluorométhylsulfonyl)phénylacétique, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-(Trifluoromethylsulfony)phenylacetic acid |
CAS | 1099597-82-6 |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Formule moléculaire | C9H7F3O4S |
Quantité | 1 g |
Synonyme | 4-trifluoromethylsulfony phenylacetic acid, 2-4-trifluoromethyl sulfonyl phenyl acetic acid, 4-trifluoromethanesulfonylphenyl acetic acid, 4-trifluoromethanesulfonyl phenyl acetic acid, 4-trifluoromethylsulfonyl phenylacetic acid, 2-4-trifluoromethylsulfonyl phenyl acetic acid |
Clé InChI | FIEUCHICQSJBAU-UHFFFAOYSA-N |
Poids moléculaire (g/mol) | 268.21 |
CID PubChem | 40427164 |
Poids de la formule | 268.21 |