Learn More
4-(Trifluorométhyl)phénylhydrazine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11393156
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11393156
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L12436.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 368-90-1 | C7H7F3N2 | 176.14 g/mol
4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le -(trifluorométhyl)phénylhydrazine est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à 4°C. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 368-90-1
Formule moléculaire C7H7F3N2
Poids moléculaire (g/mol) 176.14
Numéro MDL MFCD00042508
Clé InChI DBNLGTYGKCMLLR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl phenylhydrazine, 4-trifluoromethyl phenyl hydrazine, 4-trifluoromethylphenylhydrazine, p-trifluoromethylphenylhydrazine, hydrazine, 4-trifluoromethyl phenyl, p-trifluoromethyl phenylhydrazine, 4-trifluoromethyl-phenylhydrazine, 4-trifluoromethyl-phenyl-hydrazine
CID PubChem 136200
Nom IUPAC [4-(trifluoromethyl)phenyl]hydrazine
SMILES NNC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
Point de fusion 60°C to 64°C
Point d’ébullition 119°C to 121°C (17 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 743759
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 176.14
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 4-(Trifluoromethyl)phenylhydrazine