Learn More
Éther 4-(trifluorométhyl)diphénylique, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 11401127
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2367-02-4
MFCD01631641
2367-02-4
MFCD01631641
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
L’éther 4-(trifluorométhyl)diphényle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
La température de stockage est de 2 à 4°C et conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)diphenyl ether
Point d’ébullition 180°C (10 mmHg)
Formule moléculaire C6H5FN2O2
Indice de réfraction 1.5135
Quantité 1 g
Beilstein 1974851
Synonyme 2-nitro-5-fluoroaniline, 5-fluoro-2-nitrophenylamine, 2-amino-4-fluoronitrobenzene, 3-fluoro-6-nitroaniline, 5-fluoro-2-nitrobenzenamine, benzenamine, 5-fluoro-2-nitro, pubchem4476, acmc-1cegf, 5-fluoro-2-nitro-aniline, intermediates-zcf02632
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Clé InChI PEDMFCHWOVJDNW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)N)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 5-fluoro-2-nitroaniline
Poids moléculaire (g/mol) 156.12
CID PubChem 75399
Poids de la formule 238.21
Pourcentage de pureté 97%