Learn More
4-(trifluorométhyl)cyclohexanone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
104.52€ - 776.87€
Identificadores de productos químicos
CAS | 75091-99-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H9F3O |
Poids moléculaire (g/mol) | 166.14 |
Numéro MDL | MFCD00102145 |
Clé InChI | IPQDZFUZVJKAKZ-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 2777491 |
Nom IUPAC | 4-(trifluoromethyl)cyclohexan-1-one |
SMILES | FC(F)(F)C1CCC(=O)CC1 |
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15436657
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33793.03 |
1 g |
104.52€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15446657
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33793.09 |
10 g |
776.87€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificadores de productos químicos
75091-99-5 | |
166.14 | |
IPQDZFUZVJKAKZ-UHFFFAOYSA-N | |
4-(trifluoromethyl)cyclohexan-1-one |
C7H9F3O | |
MFCD00102145 | |
2777491 | |
FC(F)(F)C1CCC(=O)CC1 |
Especificaciones
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanone | |
67°C to 68°C (16 mmHg) | |
MFCD00102145 | |
4-trifluoromethyl cyclohexanone, 4-trifluoromethyl cyclohexan-1-one, 4-trifluoromethylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-1-cyclohexanone, pubchem16025, 4-trifluoromethyl-cyclohexanone, cyclohexanone,4-trifluoromethyl, 1-oxo-4-trifluoromethyl cyclohexane | |
FC(F)(F)C1CCC(=O)CC1 | |
166.14 | |
166.14 |
75091-99-5 | |
C7H9F3O | |
UN1224 | |
IPQDZFUZVJKAKZ-UHFFFAOYSA-N | |
4-(trifluoromethyl)cyclohexan-1-one | |
2777491 | |
97% |
Seguridad y manipulación
Déclaration GHS H
H226-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P312-P330-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302+H312+H332
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CÉTONES, LIQUIDES, N.S.A
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.