Learn More
4-(Trifluorométhyl)anisole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15471279
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15471279
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H64187.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 402-52-8 | C8H7F3O | 176.138 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 402-52-8
Formule moléculaire C8H7F3O
Poids moléculaire (g/mol) 176.138
Numéro MDL MFCD03094456
Clé InChI CFIPQRIPCRRISV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethyl anisole, 1-methoxy-4-trifluoromethyl benzene, 4-trifluoromethylanisole, benzene, 1-methoxy-4-trifluoromethyl, 4-methoxybenzotrifluoride, buttpark 180\07-83, p-trifluoromethylanisole, pubchem10126, 4-trifluoromethyl-anisol, 1-methoxy-4-trifluoromethyl-benzene
CID PubChem 600604
Nom IUPAC 1-méthoxy-4-(trifluorométhyl)benzène
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Trifluoromethyl)anisole
Point de fusion -9°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.245 g/mL
Point d’ébullition 169°C (754 mmHg)
Point d’éclair 60°C (140°F)
Indice de réfraction 1.445
Quantité 250 mg
Numéro UN UN1993
Poids de la formule 176.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato