Learn More
4-(trifluorométhoxy)phényl isothiocyanate, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate |
% min. CAS | 97.0 |
Densité | 1.3500g/mL |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Formule linéaire | CF3OC6H4NCS |
Quantité | 1 g |
Synonyme | 4-trifluoromethoxy phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy benzene, benzene,1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy, benzene, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy phenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy-benzene, acmc-1b5bx, 4-trifluoromethoxyphenyl isothiocyanate, 4-trifluoromethoxyphenyl-isothiocyanate, 4-trifluoromethoxy benzenisothiocyanate |
Poids de la formule | 219.19 |
Pourcentage de pureté | 97% |