Learn More
4-(trifluoromethoxy)phénol, 98 %, Thermo Scientific™
40.20€ - 360.00€
Identifiants chimiques
CAS | 828-27-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H5F3O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 178.11 |
Numéro MDL | MFCD00040988 |
Clé InChI | WDRJNKMAZMEYOF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-trifluoromethoxy phenol, p-trifluoromethoxy phenol, phenol, 4-trifluoromethoxy, 4-hydroxytrifluoromethoxybenzene, 4-trifluoromethoxy-phenol, 4-hydroxyphenyl trifluoromethyl ether, p-trifluoromethoxyphenol |
CID PubChem | 70015 |
Nom IUPAC | 4-(trifluorométhoxy)phénol |
SMILES | OC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1 |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
11450603
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12695.03 |
1 g | N/A | ||||||
11460603
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
|
5 g |
126.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11470603
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12695.14 |
25 g | N/A | ||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Chemical Identifiers
828-27-3 | |
178.11 | |
WDRJNKMAZMEYOF-UHFFFAOYSA-N | |
70015 | |
OC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1 |
C7H5F3O2 | |
MFCD00040988 | |
4-trifluoromethoxy phenol, p-trifluoromethoxy phenol, phenol, 4-trifluoromethoxy, 4-hydroxytrifluoromethoxybenzene, 4-trifluoromethoxy-phenol, 4-hydroxyphenyl trifluoromethyl ether, p-trifluoromethoxyphenol | |
4-(trifluorométhoxy)phénol |
Specifications
4-(Trifluoromethoxy)phenol | |
17°C to 18°C | |
91°C to 92°C (25 mmHg) | |
C7H5F3O2 | |
MFCD00040988 | |
1945934 | |
4-trifluoromethoxy phenol, p-trifluoromethoxy phenol, phenol, 4-trifluoromethoxy, 4-hydroxytrifluoromethoxybenzene, 4-trifluoromethoxy-phenol, 4-hydroxyphenyl trifluoromethyl ether, p-trifluoromethoxyphenol | |
OC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1 | |
178.11 | |
178.11 |
828-27-3 | |
1.375 | |
86°C (186°F) | |
1.447 | |
UN2810 | |
Hygroscopic | |
WDRJNKMAZMEYOF-UHFFFAOYSA-N | |
4-(trifluorométhoxy)phénol | |
70015 | |
98% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H301-H318-H227-H315-H335
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide combustible.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P235-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H301-H315-H318-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES, TOXIQUES, ORGANIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 212-583-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante