Learn More
4-tert-butylcatéchol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-78995
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Récipient en plastique
98-29-3
C10H14O2
166.22
MFCD00002201
XESZUVZBAMCAEJ-UHFFFAOYSA-N
4-tert-butylcatechol, p-tert-butylcatechol, 4-tert-butylpyrocatechol, p-tert-butyl catechol, 4-tert-butyl benzene-1,2-diol, 4-t-butylpyrocatechol, p-tert-butylpyrocatechol, 4-t-butylcatechol, 1,2-benzenediol, 4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butylcatechin
7381
4-tert-butylbenzène-1,2-diol
CC(C)(C)C1=CC=C(O)C(O)=C1
98-29-3
C10H14O2
166.22
MFCD00002201
XESZUVZBAMCAEJ-UHFFFAOYSA-N
4-tert-butylcatechol, p-tert-butylcatechol, 4-tert-butylpyrocatechol, p-tert-butyl catechol, 4-tert-butyl benzene-1,2-diol, 4-t-butylpyrocatechol, p-tert-butylpyrocatechol, 4-t-butylcatechol, 1,2-benzenediol, 4-1,1-dimethylethyl, 4-tert-butylcatechin
7381
4-tert-butylbenzène-1,2-diol
CC(C)(C)C1=CC=C(O)C(O)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-tert-Butylcatechol
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 53.0°C to 56.0°C
Densité 1.0490g/mL
Point d’ébullition 285.0°C
Point d’éclair 129°C
Plage de pourcentage du dosage 0.7% max. Catechol (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (CH3)3CC6H3(OH)2
Quantité 100 g
Beilstein 06,IV,6014
Fieser 15,54
Gravité spécifique 1.049
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.2% (25°C). Other solubilities: soluble in hot water,very sol. in alcohol,ethers,esters and ketones,partly sol. in chlorinated and aromatic hydrocarb.,slightly sol. in aliphatics. 240g/100g acetone,80g/100g benzene;60g/100g
Viscosité 90 mm2/s (25°C)
Poids de la formule 166.22
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Technique