Learn More
4-Pyrolidinopyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10104410
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2456-81-7
Formule moléculaire C9H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 148.21
Numéro MDL MFCD00006415
Clé InChI RGUKYNXWOWSRET-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-pyrrolidinopyridine, 4-pyrrolidin-1-yl pyridine, 4-1-pyrrolidinyl pyridine, pyridine, 4-1-pyrrolidinyl, 4-pyrrolidin-1-yl-pyridine, 4-pyrrolidinylpyridine, 1-4-pyridyl pyrrolidine, zlchem 148, 4-pyrrolidinepyridine, 4-pyrrollidinopyridine
CID PubChem 75567
Nom IUPAC 4-pyrrolidine-1-ylpyridine
SMILES C1CCN(C1)C2=CC=NC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Pyrrolidinopyridine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 54°C to 58°C
Couleur Marron à blanc
Point d’ébullition 171°C to 173°C (27.0 mbar)
Point d’éclair 142°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Fieser 04,416; 09,400; 10,336; 13,262; 01,1049; 02,377; 03,262; 04,443; 05,597; 06,530; 07,329; 08,449; 09,420; 10,357; 11,477; 12,441; 13,21; 14,99; 15,290; 16,304; 17,189
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetic acid,soluble in methanol,benzene,ethyl acetate,,chloroform,acetone and dichloroethane,insoluble in hexane and cyclohexane
Poids de la formule 148.21
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Masse cristalline, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Pyrrolidinopyridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 4-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine