Learn More
4-pyrimidineméthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Pyrimidinemethanol |
CAS | 33581-98-5 |
Point de fusion | 75°C to 78°C |
Formule moléculaire | C5H6N2O |
Numéro MDL | MFCD03789625 |
Quantité | 250 mg |
Synonyme | 4-pyrimidinemethanol, 4-hydroxymethyl pyrimidine, pyrimidin-4-yl methanol, pyrimidin-4-yl-methanol, 4-pyrimidinylmethanol, pyrimidin-4-ylmethan-1-ol, 4-hydroxymethyl-1,3-diazine, pubchem9756, pyrimidine-4-methanol, 4-pyrimidylmethyl alcohol |
Clé InChI | OEYVFRVNVPKHQQ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | C1=CN=CN=C1CO |
Nom IUPAC | pyrimidin-4 -ylméthanol |