Learn More
(4-pyrimidin-2-ylphényl)méthanol, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau | (4-Pyrimidin-2-ylphenyl)methanol |
% min. CAS | 94.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 186.21 |
Pourcentage de pureté | 95% |