Learn More
Chlorure de 4-pyrimidine-2-ylbenzoyle, TECH, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Pyrimidin-2-ylbenzoyl chloride |
% min. CAS | 89.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 90% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 218.64 |
Pourcentage de pureté | 90% |