Learn More
4-PPBP maleate, Tocris Bioscience™
Code produit. 18033912
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Specific σ ligand, NMDA antagonist
σ ligand and selective non-competitive antagonist at recombinant NR1a/2B NMDA receptors expressed in Xenopus oocytes.
Identifiants chimiques
CAS 201216-39-9
Formule moléculaire C25H31NO4
Poids moléculaire (g/mol) 409.526
Clé InChI OASPNIMFGJVLES-WLHGVMLRSA-N
Synonyme 4-ppbp maleate, 4-phenyl-1-4-phenylbutyl piperidine maleate salt
CID PubChem 71300190
Nom IUPAC (E)-but-2-enedioic acid;4-phenyl-1-(4-phenylbutyl)piperidine
SMILES C1CN(CCC1C2=CC=CC=C2)CCCCC3=CC=CC=C3.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-PPBP maleate
Quantité 50 mg
Poids de la formule 409.52
Pourcentage de pureté >99%