Learn More
4-Pipéridineméthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
77.49€ - 702.00€
Identifiants chimiques
CAS | 6457-49-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H13NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 115.17 |
Numéro MDL | MFCD00174228 |
Clé InChI | XBXHCBLBYQEYTI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-piperidinemethanol, 4-hydroxymethyl piperidine, 4-piperidylmethanol, 4-hydroxymethylpiperidine, piperidin-4-yl methanol, piperidin-4-yl-methanol, piperidine-4-methanol, 4-piperidylmethan-1-ol, 4-piperidine methanol, 4-piperidyl carbinol |
CID PubChem | 420771 |
Nom IUPAC | pipéridine-4-ylméthanol |
SMILES | C1CNCCC1CO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10220013
|
Thermo Scientific Acros
380630050 |
5 g | Flacon en verre |
77.49€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10564673
|
Thermo Scientific Acros
380630250 |
25 g | Flacon en verre |
261.30€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10217033
|
Thermo Scientific Acros
380631000 |
100 g | Flacon en verre | N/A | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
6457-49-4 | |
115.17 | |
XBXHCBLBYQEYTI-UHFFFAOYSA-N | |
420771 | |
C1CNCCC1CO |
C6H13NO | |
MFCD00174228 | |
4-piperidinemethanol, 4-hydroxymethyl piperidine, 4-piperidylmethanol, 4-hydroxymethylpiperidine, piperidin-4-yl methanol, piperidin-4-yl-methanol, piperidine-4-methanol, 4-piperidylmethan-1-ol, 4-piperidine methanol, 4-piperidyl carbinol | |
pipéridine-4-ylméthanol |
Spécification
4-Piperidinemethanol | |
97.5 | |
57.0°C to 61.0°C | |
118.0°C to 120.0°C (10.0 mmHg) | |
Authentique | |
C6H13NO | |
4-piperidinemethanol, 4-hydroxymethyl piperidine, 4-piperidylmethanol, 4-hydroxymethylpiperidine, piperidin-4-yl methanol, piperidin-4-yl-methanol, piperidine-4-methanol, 4-piperidylmethan-1-ol, 4-piperidine methanol, 4-piperidyl carbinol | |
C1CNCCC1CO | |
115.17 | |
115.17 | |
Poudre cristalline, morceaux et/ou solide |
6457-49-4 | |
100.0 | |
Blanc | |
>110°C | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00174228 | |
XBXHCBLBYQEYTI-UHFFFAOYSA-N | |
pipéridine-4-ylméthanol | |
420771 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
danger
- 4-piperidylmethanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.