Learn More
4-piperazinoacétophénone, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-185342 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10696552
Marque: Thermo Scientific Acros 159570050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 51639-48-6 | C12H16N2O | 204.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51639-48-6
Formule moléculaire C12H16N2O
Poids moléculaire (g/mol) 204.27
Numéro MDL MFCD00005962
Clé InChI KPXVKKBJROCIJB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-acetylphenyl piperazine, 1-4-piperazin-1-yl phenyl ethanone, 4'-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-ylphenyl ethanone, 4-piperazinoacetophenone, piperazin-4-ylacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl-ethanone, p-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl ethanone
CID PubChem 97269
Nom IUPAC 1-(4-pipérazine-1-ylphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N2CCNCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Piperazinoacetophenone
Note relative au nom 94%
% min. CAS 92.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 107°C to 110°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 94%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 204.27
Pourcentage de pureté 94%
Forme physique Poudre ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Piperazinoacetophenone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.