Learn More
4-piperazinoacétophénone, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10696552
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51639-48-6
Formule moléculaire C12H16N2O
Poids moléculaire (g/mol) 204.27
Numéro MDL MFCD00005962
Clé InChI KPXVKKBJROCIJB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-acetylphenyl piperazine, 1-4-piperazin-1-yl phenyl ethanone, 4'-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-ylphenyl ethanone, 4-piperazinoacetophenone, piperazin-4-ylacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl-ethanone, p-piperazinoacetophenone, 1-4-piperazin-1-yl-phenyl ethanone
CID PubChem 97269
Nom IUPAC 1-(4-pipérazine-1-ylphényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)N2CCNCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Piperazinoacetophenone
Note relative au nom 94%
% min. CAS 92.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 107°C to 110°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 94%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 204.27
Pourcentage de pureté 94%
Forme physique Poudre ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Piperazinoacetophenone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.