Learn More
Acide 4-(pipérazine-1-carbonyl)phénylboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-(Piperazine-1-carbonyl)phenylboronic acid, pinacol ester, hydrochloride |
CAS | 864754-07-4 |
% min. CAS | 97.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Formule moléculaire | C17H25BN2O3 |
Numéro MDL | MFCD06657704 |
Quantité | 1 g |
Synonyme | 4-piperazine-1-carbonyl phenylboronic acid, pinacol ester, piperazin-1-yl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanone, 4-piperazine-1-carbonyl phenylboronic acid pinacol ester, piperazin-1-yl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-phenyl-methanone, 1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoyl piperazine, 1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzoyl piperazine, amtb003, abbypharma ap-13-12359, methanone,1-piperazinyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl |
Clé InChI | OBWNKFAHYIGNHE-UHFFFAOYSA-N |