Learn More
4-picoline N-oxyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11305079
4-picoline N-oxyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11305079
25 g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Code produit. 11305079
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17330.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1003-67-4
Formule moléculaire C6H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 109.13
Numéro MDL MFCD00006210
Clé InChI IWYYIZOHWPCALJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-picoline-n-oxide, 4-picoline n-oxide, 4-methylpyridine n-oxide, 4-methylpyridine 1-oxide, pyridine, 4-methyl-, 1-oxide, 4-picoline 1-oxide, 4-picoline, 1-oxide, gamma-picoline n-oxide, gamma-picoline 1-oxide, 4-methylpyridin-1-ium-1-olate
CID PubChem 13857
SMILES CC1=CC=[N+]([O-])C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Picoline N-oxide
Point de fusion 182°C to 185°C
Point d’ébullition 152°C (11 mmHg)
Point d’éclair 149°C (300°F)
Quantité 25 g
Beilstein 106329
Sensibilité Hygroscopic
Nom IUPAC 4-méthyl-1-oxidopyridine-1-ium
Poids de la formule 109.13
Pourcentage de pureté 98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10248522 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/11/2023 Catalog NumberA17330.18,A17330.14,A17330.22
Numéro de lot10139113 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/07/2023 Catalog NumberA17330.18,A17330.14,A17330.22
Numéro de lot10221685 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/07/2023 Catalog NumberA17330.18,A17330.14,A17330.22
Numéro de lot10241676 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/07/2022 Catalog NumberA17330.18,A17330.14,A17330.22
Numéro de lotJ6949A Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberA17330.18,A17330.14,A17330.22
Nom du produit
4-picoline N-oxyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >