Learn More
(4-phényltétrahydropyran-4-yl)méthylamine, 95 %, Thermo Scientific™ Code produit.: 10265474
(4-phényltétrahydropyran-4-yl)méthylamine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10265474
250 mg, Flacon en verre ambré
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Code produit. 10265474
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC69113CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 14006-32-7
Formule moléculaire C12H17NO
Poids moléculaire (g/mol) 191.27
Numéro MDL MFCD02946795
Clé InChI IPYDNTFWMDEOBW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-phenyloxan-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-phenyltetrahydropyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, c-4-phenyl-tetrahydro-pyran-4-yl-methylamine, 4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 1-4-phenyloxan-4-yl methanamine, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro-4-phenyl, 4-phenyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methylamine, 4-phenyl-tetrahydro-2h-pyran-4-methylamine
CID PubChem 6483779
SMILES NCC1(CCOCC1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-phenyltetrahydropyran-4-yl)methylamine
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Nom IUPAC 1-(4-phényloxan-4-yl)méthanamine
Poids de la formule 191.27
Pourcentage de pureté 95%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
(4-phényltétrahydropyran-4-yl)méthylamine, 95 %, Thermo Scientific™ >