Learn More
Acide 4-phénylcinnamique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
Description
4-Phenylcinnamic acid is used as pharmaceutical intermediates and for chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-phénylcinnamique est utilisé comme intermédiaires pharmaceutiques et pour la recherche chimique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
L’acide 4-phénylcinnamique est utilisé comme intermédiaires pharmaceutiques et pour la recherche chimique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Entreposer dans un endroit frais et sec, dans un récipient hermétiquement fermé. Endroit bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Phenylcinnamic acid |
Point de fusion | 224°C to 228°C |
Quantité | 10 g |
Beilstein | 1955124 |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 224.27 |
Pourcentage de pureté | 98% |