Learn More
4-phénylbutyl isothiocyanate, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Phenylbutyl isothiocyanate |
% min. CAS | 95.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 95% |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 191.3 |
Pourcentage de pureté | 95% |