Learn More
Ester pinacol de l’acide 4-(phénylaminométhyl)benzèneboronique, 97 %
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-(Phenylaminomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester |
Point de fusion | 114°C to 117°C |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 309.21 |
Pourcentage de pureté | 97% |