Learn More
4-(Phénylamino)biphényle, 98 %
27.73€ - 326.00€
Identifiants chimiques
CAS | 32228-99-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H15N |
Poids moléculaire (g/mol) | 245.33 |
Numéro MDL | MFCD01318677 |
Clé InChI | YGNUPJXMDOFFDO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | n-phenyl-4-biphenylamine, n-phenyl-1,1'-biphenyl-4-amine, 1,1'-biphenyl-4-amine, n-phenyl, n-phenylbiphenyl-4-amine, ethyl propriolate, 4-anilinobiphenyl, biphenyl-4-yl-phenylamine, 1,1'-biphenyl-4-amine,n-phenyl, acmc-209hrz |
CID PubChem | 13087229 |
Nom IUPAC | N,4-diphénylaniline |
SMILES | N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1 |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
32228-99-2 | |
245.33 | |
YGNUPJXMDOFFDO-UHFFFAOYSA-N | |
13087229 | |
N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1 |
C18H15N | |
MFCD01318677 | |
n-phenyl-4-biphenylamine, n-phenyl-1,1'-biphenyl-4-amine, 1,1'-biphenyl-4-amine, n-phenyl, n-phenylbiphenyl-4-amine, ethyl propriolate, 4-anilinobiphenyl, biphenyl-4-yl-phenylamine, 1,1'-biphenyl-4-amine,n-phenyl, acmc-209hrz | |
N,4-diphénylaniline |
Spécification
4-(Phenylamino)biphenyl | |
C18H15N | |
2806457 | |
n-phenyl-4-biphenylamine, n-phenyl-1,1'-biphenyl-4-amine, 1,1'-biphenyl-4-amine, n-phenyl, n-phenylbiphenyl-4-amine, ethyl propriolate, 4-anilinobiphenyl, biphenyl-4-yl-phenylamine, 1,1'-biphenyl-4-amine,n-phenyl, acmc-209hrz | |
N(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=C1 | |
245.33 | |
245.32 | |
Solide |
32228-99-2 | |
MFCD01318677 | |
Air Sensitive | |
YGNUPJXMDOFFDO-UHFFFAOYSA-N | |
N,4-diphénylaniline | |
13087229 | |
98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon