Learn More
isocyanate de 4-phénoxyphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11302577
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59377-19-4
Formule moléculaire C13H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 211.22
Numéro MDL MFCD00013876
Clé InChI PNBUGOFIKAHZRW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-phenoxyphenyl isocyanate, 4-phenoxyphenylisocyanate, 1-isocyanato-4-phenoxy-benzene, benzene, 1-isocyanato-4-phenoxy, acmc-20ambk, pubchem17221, p-phenoxyphenylisocyanate, 4-phenoxybenzenisocyanate, 4-phenoxyphenyl-isocyanate, 4-isocyanatodiphenyl ether
CID PubChem 2734896
Nom IUPAC 1-isocyanato-4-phénoxybenzène
SMILES O=C=NC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenoxyphenyl isocyanate
Densité 1.169
Point d’ébullition 169°C to 170°C (3 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.595
Quantité 5 g
Numéro UN UN2206
Beilstein 393196
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 211.22
Pourcentage de pureté 98%