Learn More
4-Phénoxy-3-(trifluorométhyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15486337
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15486337
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H33517.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 267416-81-9
Formule moléculaire C13H10F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 253.224
Numéro MDL MFCD04972663
Clé InChI GLVOXGPMYXJKGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-amino-2-phenoxy benzotrifluoride, 4-phenoxy-3-trifluoromethyl aniline, 4-phenoxy-3-trifluoromethyl phenylamine, pubchem2819, 4-phenoxy-3-trifluoromethyl anilin, benzenamine,4-phenoxy-3-trifluoromethyl
CID PubChem 18616797
Nom IUPAC 4-phénoxy-3-(trifluorométhyl)aniline
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=C(C=C(C=C2)N)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Phenoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 253.22
Pourcentage de pureté 97%