Learn More
Alcool 4-(pentafluorothio)benzylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15437337
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15437337
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H34397.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 773872-73-4
Formule moléculaire C7H7F5OS
Poids moléculaire (g/mol) 234.184
Numéro MDL MFCD06203063
Clé InChI QKEQGUCFBIRBAU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-pentafluorosulfur benzyl alcohol, 4-pentafluoro-??-sulfanyl phenyl methanol, 4-pentafluorothio benzyl alcohol
CID PubChem 58360645
Nom IUPAC [4-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanyl)phényl]méthanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)S(F)(F)(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Pentafluorothio)benzyl alcohol
Quantité 1 g
Poids de la formule 234.18
Pourcentage de pureté 97%