Learn More
4-Nitrostyrène, 98 %
Code produit. 15483867
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Peut être utilisé pour introduire des groupes aminés dans des polymères. La dégradation thermique des copolymères styrène-4-nitrostyrène (SNS) a été étudiée à l’aide d’analyses thermiques différentielles (DTA) et de thermogravimétrie (TGA) dans des conditions isothermes et dynamiques dans de l’azote dynamique. Le 4-nitrostyrène donne des (4-nitrophény1)-propiona1déhydes isomériques avec un rendement de 96 %.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de la lumière, de l’air, de la chaleur. Conserver à 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-13-0
Formule moléculaire C8H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 149.15
Numéro MDL MFCD00041254
Clé InChI YFZHODLXYNDBSM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrostyrene, 1-nitro-4-vinylbenzene, p-nitrostyrene, benzene, 1-ethenyl-4-nitro, ccris 1674, styrene, p-nitro, benzene, 1-ethenyl-4-nitro-9ci, nitrovinylbenzene, 4-nitro-styrene, p-nitrophenylethylene
CID PubChem 7481
Nom IUPAC 1-éthényl-4-nitrobenzène
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrostyrene
Point de fusion 25°C to 28°C
Densité 1.163
Point d’ébullition 93°C to 96°C (3 mmHg)
Point d’éclair 109°C (228°F)
Indice de réfraction 1.6045
Quantité 5 g
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 149.15
Pourcentage de pureté 98%