Learn More
Acide 4-nitrophénylacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis and also used for medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
C’est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique ainsi que pour les médicaments.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
C’est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique ainsi que pour les médicaments.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Nitrophenylacetic acid |
Point de fusion | 152°C to 156°C |
Quantité | 100 g |
Beilstein | 1911801 |
Merck Index | 14,6622 |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 181.15 |
Pourcentage de pureté | 98% |