Learn More
Trifluorométhanesulfonate de 4-Nitrophényle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Nitrophenyl trifluoromethanesulfonate |
| Point de fusion | 50°C to 54°C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN2923 |
| Beilstein | 1998336 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Poids de la formule | 271.17 |
| Pourcentage de pureté | 99% |