Learn More
Acétate de 4-nitrophényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10386720 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 10386720
Marque: Thermo Scientific Acros 128751000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 830-03-5 | C8H7NO4 | 181.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 830-03-5
Formule moléculaire C8H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 181.15
Numéro MDL MFCD00007326
Clé InChI QAUUDNIGJSLPSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-nitrophenyl acetate, p-acetoxynitrobenzene, acetic acid, 4-nitrophenyl ester, p-nitrophenol acetate, acetic acid p-nitrophenyl ester, acetic acid, p-nitrophenyl ester, p-nitrophenyl acetate van, 4-nitrophenyl acetate, unii-i902j0qh9s, acetic acid 4-nitrophenyl ester
CID PubChem 13243
ChEBI CHEBI:82635
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenyl acetate
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 76.0°C to 79.0°C
Couleur Vert
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3CO2C6H4NO2
Quantité 100 g
Beilstein 06, 233
Fieser 02,297
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Nom IUPAC acétate de 4-nitrophényle
Poids de la formule 181.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre