Learn More
4-nitrophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Nitrophenol |
Point de fusion | >112.0°C |
Couleur | Jaune à marron |
Point d’ébullition | 279.0°C |
Point d’éclair | 169°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 98.5% min. (GC) |
Conditionnement | Récipient en plastique |
Formule linéaire | O2NC6H4OH |
Quantité | 5 kg |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 4-Nitrophenol
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H332-Nocif par inhalation.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.