Learn More
4-nitrophénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10012303 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
250g
5g
5kg
Code produit. 10012303
Marque: Thermo Scientific Acros 157052500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 100-02-7 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-02-7
Formule moléculaire C6H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 139.11
Numéro MDL MFCD00007331
Clé InChI BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-nitrophenol, phenol, 4-nitro, paranitrophenol, niphen, 4-hydroxynitrobenzene, p-hydroxynitrobenzene, phenol, p-nitro, mononitrophenol, paranitrofenol, paranitrofenolo
CID PubChem 980
ChEBI CHEBI:16836
Nom IUPAC 4-nitrophénol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenol
Point de fusion >112.0°C
Couleur Jaune à marron
Point d’ébullition 279.0°C
Point d’éclair 169°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire O2NC6H4OH
Quantité 250 g
Beilstein 06, 226
Fieser 01,743; 02,297
Merck Index 15, 6708
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.6g/100mL (25 c). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene,chloroform and,toluene,pyridine,diethyl ether,also soluble in solns of fixed alkali hydroxides,and carbonates
Viscosité 2.56 mPa.s (121°C)
Poids de la formule 139.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux