Learn More
Chlorhydrate de 4-nitrobenzylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11440367
Chlorhydrate de 4-nitrobenzylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11440367
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Code produit. 11440367
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21748.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18600-42-5
Formule moléculaire C7H9ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 188.611
Numéro MDL MFCD00012863
Clé InChI SMIXZZMSWYOQPW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrobenzylamine hydrochloride, 4-nitrophenyl methanamine hydrochloride, p-nitrobenzylamine hydrochloride, 4-nitrobenzylamine hcl, pubchem12455, acmc-209enh, 4-nitrobenzylamine hcl salt, ksc493k2b, p-nitrobenzylaminehydrochloride, 4-nitrobenzylaminehydrochlorideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 11252467
Nom IUPAC (4-nitrophényl)méthanamine ; chlorhydrate
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)[N+](=O)[O-].Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrobenzylamine hydrochloride
Point de fusion 255°C to 257°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 3629994
Poids de la formule 188.62
Pourcentage de pureté 97%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10250871 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberB21748.03,B21748.14,B21748.06
Numéro de lot10245883 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/05/2023 Catalog NumberB21748.06
Numéro de lotG7638A Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB21748.03,B21748.14,B21748.06
Numéro de lot10225569 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB21748.03,B21748.14,B21748.06
Nom du produit
Chlorhydrate de 4-nitrobenzylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >