Learn More
Alcool 4-nitrobenzyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11462388
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
4-nitrobenzyl alcohol is used as the sole source of carbon and nitrogen to study the pathway for the catabolism of 4-nitrotoluene by Pseudomonas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼalcool 4-nitrobenzyle est utilisé comme seule source de carbone et dʼazote pour étudier la voie du catabolisme de 4-nitrotoluène par Pseudomonas.
Solubilité
Soluble dans l’eau (2 mg/ml à 20°C).
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 619-73-8
Formule moléculaire C7H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
Numéro MDL MFCD00007376
Clé InChI JKTYGPATCNUWKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrobenzyl alcohol, 4-nitrophenyl methanol, p-nitrobenzyl alcohol, benzenemethanol, 4-nitro, 4-nitrobenzenemethanol, p-hydroxymethyl nitrobenzene, benzyl alcohol, p-nitro, paranitrobenzyl alcohol, 4-nitrobenzylalcohol, unii-86btj68y9m
CID PubChem 69275
ChEBI CHEBI:41214
Nom IUPAC (4-nitrophényl)méthanol
SMILES OCC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrobenzyl alcohol
Point de fusion 92°C to 95°C
Point d’ébullition 185°C (12 mmHg)
Point d’éclair 180°C (356°F)
Quantité 25 g
Beilstein 1424026
Informations sur la solubilité Soluble in water (2mg/ml at 20°C).
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 99%