Learn More
Chlorure de 4-nitrobenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
250 g
1000 g
Description
4-Nitrobenzoyl chloride is used in the preparation of polysubstituted furanonaphthoquinoines. It is also involved in Michael addition, Henry reaction, O-alkylation and cycloaddition reactions. Further, it is employed as an intermediate in active pharmaceutical ingredient and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 4-nitrobenzoyle sert à la préparation des furanonaphthoquininoines polysubstituées. Il est également impliqué dans l’addition de Michael, la réaction d’Henry et les réactions d’O-alkylation et de cycloaddition. De plus, il sert d’intermédiaire dans les ingrédients pharmaceutiques actifs et les colorants.
Solubilité
Soluble dans le tétrahydrofurane, le dichlorométhane, le chloroforme et la pyridine.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec l’eau, les alcools, les agents oxydants et les bases fortes.
Le chlorure de 4-nitrobenzoyle sert à la préparation des furanonaphthoquininoines polysubstituées. Il est également impliqué dans l’addition de Michael, la réaction d’Henry et les réactions d’O-alkylation et de cycloaddition. De plus, il sert d’intermédiaire dans les ingrédients pharmaceutiques actifs et les colorants.
Solubilité
Soluble dans le tétrahydrofurane, le dichlorométhane, le chloroforme et la pyridine.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec l’eau, les alcools, les agents oxydants et les bases fortes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Nitrobenzoyl chloride |
Point de fusion | 71°C to 74°C |
Densité | 1.53 |
Point d’ébullition | 155°C (15 mmHg) |
Point d’éclair | 102°C (215°F) |
Odeur | Characteristic |
Quantité | 10 g |
Numéro UN | UN3261 |
Beilstein | 473192 |
Sensibilité | Moisture sensitive |