Learn More
Acide 4-nitrobenzoïque, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-172995 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
25g
Code produit. 10376480
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 62-23-7 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62-23-7
Formule moléculaire C7H5NO4
Poids moléculaire (g/mol) 167.12
Numéro MDL MFCD00007352
Clé InChI OTLNPYWUJOZPPA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrobenzoic acid, p-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 4-nitro, nitrodracylic acid, 4-nitrodracylic acid, 1-carboxy-4-nitrobenzene, benzoic acid, p-nitro, p-nitrobenzoicacid, p-nitrobenzenecarboxylic acid, kyselina p-nitrobenzoova
CID PubChem 6108
ChEBI CHEBI:262350
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrobenzoic acid
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 239.0°C to 242.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire O2NC6H4CO2H
Quantité 25 g
Beilstein 09,389
Merck Index 14,6589
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 1g/110mL alcohol- 1g/45mL ether,1g/12mL methanol- 1g/20mL acetone,1g/150mL chloroform,slightly soluble in benzene and carbon disulfide
Poids de la formule 167.12
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Nitrobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.