Learn More
Tétrafluoroborate de 4-nitrobenzènediazonium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15451538
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate is widely used as a standard reagent in organic synthesis. It is used as a dye for enterochromaffin cells. It is used for the spectrophotometric determination of common aromatic diisocyanates [toluene-2,4-diyl diisocyanate and 4,4'-methylenebis(phenyl isocyanate)] and gallic acid. It is also used for tissue staining and determination of trace phenols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tétrafluoroborate de 4-nitro-benzènediazonium est largement utilisé comme réactif standard dans la synthèse organique. Il est utilisé comme colorant pour les cellules d’entérochromaffine. Il est utilisé pour la détermination spectrophotométrique des diisocyanates aromatiques courants [diisocyanate de toluène-2,4-diyle et 4,4′-méthylène-bis(isocyanate de phényle)] et de l’acide gallique. Il est également utilisé pour la coloration des tissus et la détermination des phénols à traces.
Solubilité
Soluble dans l’acétonitrile et le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Maintenir le récipient bien fermé. Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants forts et l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 456-27-9
Formule moléculaire C6H4BF4N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 236.92
Numéro MDL MFCD00012005
Clé InChI AFULQCYCQAHYIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate, ccris 3641, unii-2uxo615r4o, p-nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate, benzenediazonium, 4-nitro-, tetrafluoroborate 1-, p-nitrophenyldiazonium fluoborate, p-nitrobenzenediazonium fluoborate, 4-nitrobenzenediazonium fluoborate, p-nitrobenzenediazonium fluoroborate, 4-nitrobenzenediazonium fluoroborate
CID PubChem 68006
Nom IUPAC 4-nitrobenzènediazonium ; tétrafluoroborate
SMILES F[B-](F)(F)F.[O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrobenzenediazonium tetrafluoroborate
Point de fusion 144°C to 148°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 3599869
Informations sur la solubilité Soluble in acetonitrile and dimethyl sulfoxide.
Poids de la formule 236.92
Pourcentage de pureté 97%