Learn More
4-Acide boronique de nitrobenzène, ester de pinacol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
31.76€ - 106.53€
Identifiants chimiques
CAS | 171364-83-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H16BNO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 249.073 |
Numéro MDL | MFCD02179437 |
Clé InChI | LUWACRUAJXZANC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-nitrophenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-nitrophenylboronic acid pinacol ester, 4-nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl nitrobenzene, 4-nitrophenyl boronic acid, pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-nitrophenyl, pubchem8088, pinacol 4-nitrophenyl boronate;, 4-nitrophenylboronate pinacol ester;, para-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester; |
CID PubChem | 2773555 |
Nom IUPAC | 4,4,5,5-tétraméthyl-2-4-nitrophényl)-1,3,2-dioxaborolane |
SMILES | B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15499617
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52848.03 |
1 g |
31.76€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15409627
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52848.06 |
5 g |
106.53€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
4-Nitrobenzeneboronic acid pinacol ester is a reactant involved in synthesis of aryl azides, arylation of allylic chlorides, synthesis of RNA conjugates, alkoxycarbonylation, synthesis of mTOR and PI3K inhibitors as antitumor agents, electro oxidative synthesis of biaryls.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL‘ester pinacol de l‘acide 4-nitrobenzyèneboronique est un réactif impliqué dans la synthèse des azides d‘aryle, l‘arylation des chlorures allyliques, la synthèse des conjugués d‘ARN, l‘alkoxycarbonylation, la synthèse des inhibiteurs de mTOR et de PI3K comme agents antitumoraux, la synthèse électro-oxydative des biaryles.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
Identifiants chimiques
171364-83-3 | |
249.073 | |
LUWACRUAJXZANC-UHFFFAOYSA-N | |
2773555 | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-] |
C12H16BNO4 | |
MFCD02179437 | |
4,4,5,5-tetramethyl-2-4-nitrophenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-nitrophenylboronic acid pinacol ester, 4-nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl nitrobenzene, 4-nitrophenyl boronic acid, pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-nitrophenyl, pubchem8088, pinacol 4-nitrophenyl boronate;, 4-nitrophenylboronate pinacol ester;, para-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester; | |
4,4,5,5-tétraméthyl-2-4-nitrophényl)-1,3,2-dioxaborolane |
Spécification
4-Nitrobenzeneboronic acid pinacol ester | |
108°C to 109°C | |
MFCD02179437 | |
Slightly soluble in water. | |
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-] | |
249.073 | |
249.08 |
171364-83-3 | |
C12H16BNO4 | |
4,4,5,5-tetramethyl-2-4-nitrophenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-nitrophenylboronic acid pinacol ester, 4-nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl nitrobenzene, 4-nitrophenyl boronic acid, pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-nitrophenyl, pubchem8088, pinacol 4-nitrophenyl boronate;, 4-nitrophenylboronate pinacol ester;, para-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester; | |
LUWACRUAJXZANC-UHFFFAOYSA-N | |
4,4,5,5-tétraméthyl-2-4-nitrophényl)-1,3,2-dioxaborolane | |
2773555 | |
98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante