Learn More
4-nitroaniline, pure, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Cuve en verre
Spécification
Spécification
CAS | 100-01-6 |
Point de fusion | 146°C |
Couleur | Jaune |
pH | . 7 |
Point d’ébullition | 332°C |
Conditionnement | Cuve en verre |
Formule moléculaire | C6H6N2O2 |
Numéro MDL | MFCD00007858 |
Quantité | 100 g |
Synonyme | p-nitroaniline, p-nitraniline, 4-nitrobenzenamine, p-aminonitrobenzene, 4-nitraniline, benzenamine, 4-nitro, p-nitrophenylamine, 1-amino-4-nitrobenzene, aniline, p-nitro, developer p |