Learn More
4-nitroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Description
p-Nitroaniline is a a common chromophore and potentially useful syntetic reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La p-Nitroaniline est un chromophore commun et un réactif synthétique potentiellement utile.
Solubilité
Soluble dans l’eau chaude et l’alcool
Remarques
Conserver à 4°C. Incompatible avec les agents oxydants.
La p-Nitroaniline est un chromophore commun et un réactif synthétique potentiellement utile.
Solubilité
Soluble dans l’eau chaude et l’alcool
Remarques
Conserver à 4°C. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-Nitroaniline |
Point de fusion | 147°C to 149°C |
Densité | 1.437 |
Point d’ébullition | 260°C (100 mmHg) |
Point d’éclair | 165°C (329°F) |
Odeur | Amine-like |
Quantité | 250 g |
Numéro UN | UN1661 |
Beilstein | 508690 |
Merck Index | 14,6584 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 4-Nitroaniline
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: 4-Nitroaniline
Nom du produit
4-nitroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu