Learn More
4’-Nitroacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11431568
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
4'-Nitroacetophenone is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4′-nitroacétophénone est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants, des alcalis forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-19-6
Formule moléculaire C8H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 165.15
Numéro MDL MFCD00007355
Clé InChI YQYGPGKTNQNXMH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-nitroacetophenone, 4'-nitroacetophenone, 4-nitroacetophenone, 1-4-nitrophenyl ethanone, p-acetylnitrobenzene, paranitroacetophenone, p-nitrophenyl methyl ketone, 1-4-nitrophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-nitrophenyl, pnap
CID PubChem 7487
ChEBI CHEBI:28735
Nom IUPAC 1-(4-nitrophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Nitroacetophenone
Point de fusion 77°C to 81°C
Point d’ébullition 201°C to 202°C
Point d’éclair 149°C (300°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Odeur Characteristic
Quantité 250 g
Beilstein 607777
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 165.15
Pourcentage de pureté 98%