Learn More
Chlorure de 4-n-propylbenzènesulfonyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
44.00€ - 139.00€
Identifiants chimiques
CAS | 146949-07-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H11ClO2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 218.70 |
Numéro MDL | MFCD00041508 |
Clé InChI | LEFGAGRZHLNPLS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-n-propylbenzenesulfonyl chloride, 4-propylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-propyl-benzenesulfonylchloride, 4-propyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-propyl, p-propylbenzenesulfonyl chloride, 4-n-propylbenzenesulfonylchloride, acmc-209cxt, 4-propylphenylsulfonyl chloride, 4-propylphenylsulphonyl chloride |
CID PubChem | 2737222 |
Nom IUPAC | Chlorure de 4-propylbenzènesulfonyle |
SMILES | CCCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11453917
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18354.06 |
5 g |
44.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11463917
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18354.14 |
25 g | N/A | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
146949-07-7 | |
218.70 | |
LEFGAGRZHLNPLS-UHFFFAOYSA-N | |
2737222 | |
CCCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O |
C9H11ClO2S | |
MFCD00041508 | |
4-n-propylbenzenesulfonyl chloride, 4-propylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-propyl-benzenesulfonylchloride, 4-propyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-propyl, p-propylbenzenesulfonyl chloride, 4-n-propylbenzenesulfonylchloride, acmc-209cxt, 4-propylphenylsulfonyl chloride, 4-propylphenylsulphonyl chloride | |
Chlorure de 4-propylbenzènesulfonyle |
Spécification
4-n-Propylbenzenesulfonyl chloride | |
20°C to 22°C | |
275°C to 276°C | |
1.5375 | |
UN3265 | |
Moisture sensitive | |
LEFGAGRZHLNPLS-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 4-propylbenzènesulfonyle | |
2737222 | |
95% |
146949-07-7 | |
1.223 | |
C9H11ClO2S | |
MFCD00041508 | |
5511216 | |
4-n-propylbenzenesulfonyl chloride, 4-propylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-propyl-benzenesulfonylchloride, 4-propyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-propyl, p-propylbenzenesulfonyl chloride, 4-n-propylbenzenesulfonylchloride, acmc-209cxt, 4-propylphenylsulfonyl chloride, 4-propylphenylsulphonyl chloride | |
CCCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O | |
218.70 | |
218.7 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote