Learn More
Acide 4-(N,N-Diméthylamino)phénylboronique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
46.70€ - 163.00€
Identifiants chimiques
CAS | 28611-39-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H12BNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 165.00 |
Numéro MDL | MFCD01074642 |
Clé InChI | RIIPFHVHLXPMHQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4-dimethylamino phenylboronic acid, 4-dimethylamino phenyl boronic acid, 4-n,n-dimethylamino phenylboronic acid, 4-dimethylamino benzeneboronic acid, 4-dimethylaminophenylboronic acid, 4-dimethylaminophenyl boronic acid, 4-dimethylamino phenyl boranediol, 4-n,n-dimethylphenylboronic acid |
CID PubChem | 2734344 |
Nom IUPAC | [4-(dimethylamino)phenyl]boronic acid |
SMILES | CN(C)C1=CC=C(C=C1)B(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10068841
|
Thermo Scientific Acros
359235000 |
500 mg | Flacon en verre |
46.70€
500mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10045713
|
Thermo Scientific Acros
359230025 |
2.5 g | Flacon en verre |
163.00€
2.50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
28611-39-4 | |
165.00 | |
RIIPFHVHLXPMHQ-UHFFFAOYSA-N | |
2734344 | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)B(O)O |
C8H12BNO2 | |
MFCD01074642 | |
4-dimethylamino phenylboronic acid, 4-dimethylamino phenyl boronic acid, 4-n,n-dimethylamino phenylboronic acid, 4-dimethylamino benzeneboronic acid, 4-dimethylaminophenylboronic acid, 4-dimethylaminophenyl boronic acid, 4-dimethylamino phenyl boranediol, 4-n,n-dimethylphenylboronic acid | |
[4-(dimethylamino)phenyl]boronic acid |
Spécification
4-(N, N-Dimethylamino)phenylboronic acid | |
97.5 | |
227°C | |
Authentique | |
C8H12BNO2 | |
4-dimethylamino phenylboronic acid, 4-dimethylamino phenyl boronic acid, 4-n,n-dimethylamino phenylboronic acid, 4-dimethylamino benzeneboronic acid, 4-dimethylaminophenylboronic acid, 4-dimethylaminophenyl boronic acid, 4-dimethylamino phenyl boranediol, 4-n,n-dimethylphenylboronic acid | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)B(O)O | |
165.00 | |
165 | |
Poudre cristalline |
28611-39-4 | |
100.0 | |
Gris bleu ou Vert gris à Blanc | |
96% | |
MFCD01074642 | |
RIIPFHVHLXPMHQ-UHFFFAOYSA-N | |
[4-(dimethylamino)phenyl]boronic acid | |
2734344 | |
96% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
En cas d’irritation cutanée :Consulter un médecin.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
Éviter de respirer les poussières/fumées/
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- 4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.