Learn More
Chlorure de 4-n-hexyloxybenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11451003
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39649-71-3
Formule moléculaire C13H17ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 240.727
Numéro MDL MFCD00000690
Clé InChI DQQOONVCLQZWOY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 170235
Nom IUPAC Chlorure de 4-hexyloxybenzoyle
SMILES CCCCCCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-n-Hexyloxybenzoyl chloride
Densité 1.082
Point d’ébullition 203°C to 205°C (15 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.5383
Quantité 100 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 2210619
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme 4-n-hexyloxybenzoyl chloride, 4-hexyloxybenzoyl chloride, 4-hexyloxy benzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-hexyloxy, p-hexyloxybenzoyl chloride, 4-hexyloxybenzoylchloride, 4-hexyloxy-benzoyl chloride, 4-hexyloxybenzoic acid chloride, 4-n-hexyl-oxybenzoyl chloride, benzoyl chloride,4-hexyloxy
Poids de la formule 240.73
Pourcentage de pureté 98%