Learn More
Chlorure de 4-n-décylbenzoyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
Employed as a pharmaceutical and chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et chimique.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité. Stocker sous un gaz inerte.
Utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et chimique.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité. Stocker sous un gaz inerte.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 4-n-Decylbenzoyl chloride |
Point d’ébullition | 171°C to 173°C (2 mmHg) |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN3265 |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Synonyme | 4-n-decylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-decyl, p-decylbenzoyl chloride, 4-decylbenzoylchloride, p-n-decylbenzoyl chloride, benzoyl chloride,4-decyl, 4-n-decyl benzoyl chloride, 4-decylbenzoic acid chloride |
Informations sur la solubilité | Reacts with water. |
Poids de la formule | 280.84 |
Pourcentage de pureté | 98% |